(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
37289-1ML
SIAL37289-1MLEA
134
EUR
SIAL37289-1ML
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazin
Formel:
C₉H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 184,2355 g/mol |
MDL:
MFCD00066229 CAS-Nummer: 78342-42-4 |