2-Isopropylimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Isopropyl-1H-imidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
373990-100G
SIAL373990-100GEA
67.6
EUR
SIAL373990-100G
2-Isopropylimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropylimidazol
Formel:
C₆H₁₀N₂ Molecular Weight: 110,16 g/mol |
MDL:
MFCD00014486 CAS-Nummer: 36947-68-9 EINECS: 253-286-6 |