3-Brom-1,1,1-trifluoraceton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

374059-5G
SIAL374059-5GEA 58.1 EUR
SIAL374059-5G
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton, Sigma-Aldrich®
3-Brom-1,1,1-trifluoraceton
Formel: BrH₂CC(O)CF₃
Molecular Weight: 190,95 g/mol
Siedepunkt: 87 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,8389 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039237
CAS-Nummer: 431-35-6
EINECS: 207-071-9
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR