N-Boc-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
BOC-L-Tyrosine, Boc-Tyr-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
374229-5G
SIAL374229-5GEA
69.7
EUR
SIAL374229-5G
N-Boc-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
N-Boc-L-tyrosin
Formel:
C₁₄H₁₉NO₅ Molecular Weight: 281,3 g/mol |
MDL:
MFCD00037179 CAS-Nummer: 3978-80-1 EINECS: 223-613-7 |