Perfluorheptan (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Hexadecafluorheptan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

374369-10ML
SIAL374369-10MLEA 76.8 EUR
SIAL374369-10ML
Perfluorheptan (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Formel: C₇F₁₆
Molecular Weight: 388,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040339
CAS-Nummer: 335-57-9
EINECS: 206-392-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR