2,6-Diisopropylanilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

374733-25G 374733-5G
SIAL374733-25GEA 263 EUR
SIAL374733-25G SIAL374733-5G
2,6-Diisopropylanilin, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylanilin
Formel: C₁₂H₁₉N
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008887
CAS-Nummer: 24544-04-5
EINECS: 246-305-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR