Chrom, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

374849-250G 374849-50G
SIAL374849-250GEA 630 EUR
SIAL374849-250G SIAL374849-50G
Chrom, Sigma-Aldrich®
Chromium
Formel: Cr
Siedepunkt: 2469 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010944
CAS-Nummer: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR