4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

374881-5G
SIAL374881-5GEA 26.5 EUR
SIAL374881-5G
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃ClF₃NO
Molecular Weight: 221,57 g/mol
Siedepunkt: 86…90 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 27,2…27.5 °C
MDL: MFCD00013874
CAS-Nummer: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR