6-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

375098-5G
SIAL375098-5GEA 45.2 EUR
SIAL375098-5G
6-Chlorchinolin, Sigma-Aldrich®
6-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163,61 g/mol
Siedepunkt: 262…264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 43 °C
Dichte: 1,2146 g/cm³ (56 °C)
MDL: MFCD00024024
CAS-Nummer: 612-57-7
EINECS: 210-314-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR