2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-4,6-dimethoxy-s-triazin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
375217-5G
SIAL375217-5GEA
58.4
EUR
SIAL375217-5G
2-Chlor-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Formel:
C₅H₆ClN₃O₂ Molecular Weight: 175,57 g/mol |
MDL:
MFCD00075607 CAS-Nummer: 3140-73-6 EINECS: 221-541-0 |