Di-tert-butyliminodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
375276-5G
SIAL375276-5GEA
119
EUR
SIAL375276-5G
Di-tert-butyliminodicarboxylat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butyliminodicarboxylat
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 217,27 g/mol |
MDL:
MFCD00043309 CAS-Nummer: 51779-32-9 |