3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Sodium 3-sulphobenzoate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

375411-100G
SIAL375411-100GEA 70.2 EUR
SIAL375411-100G
3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz, Sigma-Aldrich®
3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz
Formel: C₇H₅NaO₅S
Molecular Weight: 224,17 g/mol
MDL: MFCD00066378
CAS-Nummer: 17625-03-5
EINECS: 241-602-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR