1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

375438-25G
SIAL375438-25GEA 172 EUR
SIAL375438-25G
1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,3-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₂O₄
MDL: MFCD00134411
CAS-Nummer: 3971-31-1
EINECS: 432-490-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR