cis-4-Decenal, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: (Z)-4-Decenal

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

375624-1G
SIAL375624-1GEA 49.9 EUR
SIAL375624-1G
cis-4-Decenal, Sigma-Aldrich®
cis-4-Decenal
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8569 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007024
CAS-Nummer: 21662-09-9
EINECS: 244-514-5
UN: 3334
ADR: 9,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR