(1R)-(-)-Campher-10-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
375632-1G
SIAL375632-1GEA
59.5
EUR
SIAL375632-1G
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonamid, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Campher-10-sulfonamid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₃S Molecular Weight: 231,32 g/mol |
MDL:
MFCD00151500 CAS-Nummer: 72597-34-3 |