3-Amino-2-methylbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
375705-1G
SIAL375705-1GEA
24.5
EUR
SIAL375705-1G
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-methylbenzotrifluorid
Formel:
C₈H₈F₃N Molecular Weight: 175,16 g/mol |
MDL:
MFCD00153216 CAS-Nummer: 54396-44-0 EINECS: 259-145-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |