Triisopropylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Diisopropylchlorosilane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
375896-5G
SIAL375896-5GEA 71 EUR
SIAL375896-5G
Triisopropylchlorsilan, Sigma-Aldrich®
Chlorodiisopropylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molecular Weight: 150,72 g/mol
MDL: MFCD00054896
CAS-Nummer: 2227-29-4