N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, Silylating mixture VI, MTBSTFA + 1% TBDMSCl

MQ100

375934-5ML 375934-25ML 375934-10ML 375934-10X1ML
SIAL375934-5MLEA 141 EUR
SIAL375934-5ML SIAL375934-25ML SIAL375934-10ML SIAL375934-10X1ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₉H₁₈F₃NOSi
Molecular Weight: 241.33 g/mol
MDL: MFCD00009671
CAS-Nummer: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR