Propargyltrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2-Propinyl)trimethylsilan, 3-(Trimethylsilyl)propin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
376264-1G
SIAL376264-1GEA
206
EUR
SIAL376264-1G
Propargyltrimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Propargyltrimethylsilan
Formel:
C₆H₁₂Si Molecular Weight: 112,25 g/mol |
MDL:
MFCD00042922 CAS-Nummer: 13361-64-3 EINECS: 236-427-6 |