(1S,3R)-(-)-Camphersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(1S,3R)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
376345-1G
SIAL376345-1GEA
125
EUR
SIAL376345-1G
(1S,3R)-(-)-Camphersäure, Sigma-Aldrich®
(1S,3R)-(-)-Camphersäure
Formel:
C₁₀H₁₆O₄ Molecular Weight: 200,23 g/mol |
MDL:
MFCD00064937 CAS-Nummer: 560-09-8 |