5-Amino-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5,1-ANL, 5-Aminonaphthalen-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
376469-100G
376469-25G
SIAL376469-100GEA
297
EUR
SIAL376469-100G
SIAL376469-25G
5-Amino-1-naphthol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-1-naphthol
Formel:
C₁₀H₉NO |
MDL:
MFCD00041826 CAS-Nummer: 83-55-6 EINECS: 201-486-9 |