1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethan-1,3-diylbis(diphenylphosphin), Bis(1,2-diphenylphosphino)ethan, Ethylenbis(diphenylphosphin), DIPHOS

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

376728-1G 376728-5G
SIAL376728-1GEA 27 EUR
SIAL376728-1G SIAL376728-5G
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan, Sigma-Aldrich®
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethan
Formel: C₂₆H₂₄P₂
Schmelzpunkt: 140…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003047
CAS-Nummer: 1663-45-2
EINECS: 216-769-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR