(1,1-Dimethoxyethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
376760-5G
SIAL376760-5GEA
77.9
EUR
SIAL376760-5G
(1,1-Dimethoxyethyl)benzol, Sigma-Aldrich®
(1,1-Dimethoxyethyl)benzol
Formel:
C₆H₅C(OCH₃)₂CH₃ Molecular Weight: 166,22 g/mol |
MDL:
MFCD00075617 CAS-Nummer: 4316-35-2 EINECS: 224-334-3 |