2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
376825-5G
SIAL376825-5GEA
49.5
EUR
SIAL376825-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,57 g/mol |
MDL:
MFCD00134430 CAS-Nummer: 82386-89-8 |