2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
6-Chlor-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
376833-5G
SIAL376833-5GEA
80.4
EUR
SIAL376833-5G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel:
C₈H₄ClF₃O₂ Molecular Weight: 224,57 g/mol |
MDL:
MFCD00061094 CAS-Nummer: 657-06-7 |