(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D-(+)-3-Phenyllactic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, D(+)-Phenyllactic acid, D-(+)-Phenyllactic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
376906-5G
SIAL376906-5GEA
123
EUR
SIAL376906-5G
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD00078062 CAS-Nummer: 7326-19-4 EINECS: 230-803-3 |