2,6-Diisopropylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2,6-Diisopropylphenylisocyanate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

376930-5G
SIAL376930-5GEA 71.9 EUR
SIAL376930-5G
2,6-Diisopropylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2,6-Diisopropylphenylisocyanat
Formel: C₁₃H₁₇NO
Molecular Weight: 203,28 g/mol
Siedepunkt: 117 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2485 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008882
CAS-Nummer: 28178-42-9
EINECS: 248-885-4
UN: 3382
ADR: 6.1,I

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR