Mangan(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

377201-500G
SIAL377201-500GEA 61.3 EUR
SIAL377201-500G
Mangan(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II)oxid
Formel: MnO
Schmelzpunkt: 1840 °C
Dichte: 5,43 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00016226
CAS-Nummer: 1344-43-0
EINECS: 215-695-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR