cis-1,3-Dichlorpropen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (Z)-1,3-Dichlorpropen, (Z)-1,3-Dichlorpropylen, (Z)-1,3-Dichlor-1-propen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

377414-1ML
SIAL377414-1MLEA 88 EUR
SIAL377414-1ML
cis-1,3-Dichlorpropen, Sigma-Aldrich®
cis-1,3-Dichlorpropen
Formel: C₃H₄Cl₂
Molecular Weight: 110,97 g/mol
Siedepunkt: 104,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 1,225 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00062949
CAS-Nummer: 10061-01-5
EINECS: 233-195-8
UN: 2047
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR