Mangan(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
377473-100G
SIAL377473-100GEA
50.2
EUR
SIAL377473-100G
Mangan(II,III)oxid, Sigma-Aldrich®
Mangan(II,III)oxid
Formel:
Mn₃O₄ Molecular Weight: 228,81 g/mol |
MDL:
MFCD00016218 CAS-Nummer: 1317-35-7 EINECS: 215-266-5 Merck Index: 13,05753 |