Isopropyltriphenylphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
377481-25G
SIAL377481-25GEA
106
EUR
SIAL377481-25G
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid, Sigma-Aldrich®
Isopropyltriphenylphosphoniumiodid
Formel:
C₂₁H₂₂IP Molecular Weight: 432,29 g/mol |
MDL:
MFCD00031595 CAS-Nummer: 24470-78-8 EINECS: 246-281-5 |