(1-Heptyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Heptyltriphenylphosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
377538-50G
SIAL377538-50GEA 109 EUR
SIAL377538-50G
(1-Heptyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(1-Heptyl)triphenylphosphoniumbromid
Formel: H₃C(CH₂)₆P(C₆H₅)₃Br
Molecular Weight: 441.39 g/mol
Schmelzpunkt: 176…177 °C
MDL: MFCD00050249
CAS-Nummer: 13423-48-8
EINECS: 236-539-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1e196b9df6d14d948b69059e2c604479f8f2a79&vid=cb2b0444fed0ac3b3663e33fa6a831e745810ed6&prid=web&clid=SAPDAM