(3-Nitrophenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Nitrobenzylcyanid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

377937-5G
SIAL377937-5GEA 39.7 EUR
SIAL377937-5G
(3-Nitrophenyl)acetonitril, Sigma-Aldrich®
(3-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 145…150 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 63 °C
MDL: MFCD00041249
CAS-Nummer: 621-50-1
EINECS: 210-689-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR