4,4'-Diaminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(4-aminophenyl)methanone, 4,4′-Diaminobenzophenone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
378259-5G
SIAL378259-5GEA
112
EUR
SIAL378259-5G
4,4'-Diaminobenzophenon, Sigma-Aldrich®
4,4'-Diaminobenzophenon
Formel:
C₁₃H₁₂N₂O Molecular Weight: 212,25 g/mol |
MDL:
MFCD00038138 CAS-Nummer: 611-98-3 |