3,3-Diethoxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,3-Diethoxypropionitrile, 3,3-Diethoxypropanenitrile, Cyanoacetaldehyde diethyl acetal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
378615-25ML
SIAL378615-25MLEA
130
EUR
SIAL378615-25ML
3,3-Diethoxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
3,3-Diethoxypropiononitril
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,19 g/mol |
MDL:
MFCD00040558 CAS-Nummer: 2032-34-0 EINECS: 217-988-6 |