Titan(II)oxid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Titanmonoxid, Titanoxid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

379174-100G
SIAL379174-100GEA 425 EUR
SIAL379174-100G
Titan(II)oxid, Sigma-Aldrich®
Titan(II)oxid
Formel: OTi
Molecular Weight: 63,88 g/mol
Siedepunkt: 3660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1750 °C
Dichte: 4,88 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036279
CAS-Nummer: 12137-20-1
EINECS: 235-236-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR