Perfluorhexan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

379247-50ML
SIAL379247-50MLEA 102 EUR
SIAL379247-50ML
Perfluorhexan, Sigma-Aldrich®
Perfluorhexan
Formel: C₆F₁₄
Siedepunkt: 56 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000437
CAS-Nummer: 355-42-0
EINECS: 206-585-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR