Natriumtetrachloroaurat Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

379794-1G
SIAL379794-1GEA 172 EUR
SIAL379794-1G
Natriumtetrachloroaurat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Formel: AuCl₄Na·H₂O
MDL: MFCD00149161
CAS-Nummer: 29156-65-8
EINECS: 239-241-3
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR