Cobalt(II)carbonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
379956-5G
SIAL379956-5GEA
137
EUR
SIAL379956-5G
Cobalt(II)carbonat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II)carbonat Hydrat
Formel:
CCoO₃·H₂O |
MDL:
MFCD00149654 CAS-Nummer: 57454-67-8 EINECS: 208-169-4 |