Ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
380008-25G
380008-5G
SIAL380008-25GEA
268
EUR
SIAL380008-25G
SIAL380008-5G
Ammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Ammonium bromide
Formel:
H₄BrN Molecular Weight: 97.94 g/mol Schmelzpunkt: 542 Dichte: 2.42 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011419 CAS-Nummer: 12124-97-9 EINECS: 235-183-8 Merck Index: 13,00505 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...