Iodmethylmethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer

380229-5G
SIAL380229-5GEA 109 EUR
SIAL380229-5G
Iodmethylmethylether stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethylmethylether
Formel: C₂H₅IO
MDL: MFCD00134516
CAS-Nummer: 13057-19-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR