2-Brom-5-fluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

380350-5G
SIAL380350-5GEA 52.4 EUR
SIAL380350-5G
2-Brom-5-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-fluorphenol
Formel: C₆H₄BrFO
Molecular Weight: 191 g/mol
Siedepunkt: 184…186 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,717 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040939
CAS-Nummer: 147460-41-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR