2-Iod-1-phenylethan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Phenylethyliodid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

380490-5ML
SIAL380490-5MLEA 134 EUR
SIAL380490-5ML
2-Iod-1-phenylethan, Sigma-Aldrich®
2-Iod-1-phenylethan
Formel: C₆H₅CH₂CH₂I
Molecular Weight: 232,06 g/mol
Siedepunkt: 125 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,6323 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00039408
CAS-Nummer: 17376-04-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR