Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
380679-10G
380679-50G
SIAL380679-10GEA
191
EUR
SIAL380679-10G
SIAL380679-50G
Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel:
N₂O₇Zr·H₂O Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00149896 CAS-Nummer: 14985-18-3 EINECS: 237-529-3 UN: 1477 ADR: 5.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...