Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

380679-10G 380679-50G
SIAL380679-10GEA 191 EUR
SIAL380679-10G SIAL380679-50G
Zirkonylnitrat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Zirkonylnitrat Hydrat
Formel: N₂O₇Zr·H₂O
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149896
CAS-Nummer: 14985-18-3
EINECS: 237-529-3
UN: 1477
ADR: 5.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR