Benzyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoesäurebenzylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
380709-100G
SIAL380709-100GEA
44.2
EUR
SIAL380709-100G
Benzyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Benzyl-4-hydroxybenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228,25 g/mol |
MDL:
MFCD00016471 CAS-Nummer: 94-18-8 EINECS: 202-311-9 |