Bis(cyclopentadienyl)chrom, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Chromocene, Bis(Cyclopentadienyl)Chromium(Ii)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
381004-1G
SIAL381004-1GEA
141
EUR
SIAL381004-1G
Bis(cyclopentadienyl)chrom, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)chrom
Formel:
C₁₀H₁₀Cr Molecular Weight: 182,19 g/mol |
MDL:
MFCD00013750 CAS-Nummer: 1271-24-5 EINECS: 215-036-4 UN: 3391 ADR: 4.2,I |