2-Aminoterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminoterephthalic Acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
381071-25G
SIAL381071-25GEA
93.2
EUR
SIAL381071-25G
2-Aminoterephthalsäure, Sigma-Aldrich®
2-Aminoterephthalsäure
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181,15 g/mol |
MDL:
MFCD00134536 CAS-Nummer: 10312-55-7 |