3,6-Difluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3,6-Difluor-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
381128-500MG
SIAL381128-500MGEA
100
EUR
SIAL381128-500MG
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
3,6-Difluorphthalsäureanhydrid
Formel:
C₈H₂F₂O₃ |
MDL:
MFCD00134537 CAS-Nummer: 652-40-4 |