Antimon(III)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

381292-100G 381292-500G
SIAL381292-100GEA 138 EUR
SIAL381292-100G SIAL381292-500G
Antimon(III)fluorid, Sigma-Aldrich®
Antimon(III)fluorid
Formel: F₃Sb
Siedepunkt: 376 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 292 °C
Dichte: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011218
CAS-Nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR